Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Small opening vials require Inserts with 5mm diameter.
213.00€ - 629.00€
Specifica
Descrizione | Micro Insert |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Micro Sampling |
Quantità | 10 x 100 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) residuo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) residuo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11762428
|
Fisherbrand™
05 09 0129 |
0.2 mL | 31 mm | <1 μL |
260.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11861653
|
Fisherbrand™
05 09 0269 |
0.25 mL | 31 mm | <2 μL |
306.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11772428
|
Fisherbrand™
05 09 1674 |
0.3 mL | 31 mm | <8 μL |
213.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11858951
|
Fisherbrand™
05 09 0968 |
0.2 mL | 29 mm | <1 μL |
629.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11848951
|
Fisherbrand™
05 09 0279 |
0.2 mL | 27.5 mm | <1 μL |
261.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Micro-Insert
- For use with Small Opening Vials
- Clear
- Glass
Specifica
Micro Insert | |
Glass | |
10 x 100 |
Clear | |
Micro Sampling |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial